Imprimer
Dichlorure d'adipoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Adipoyl chloride
A0169-100G A0169-25G A0169-500G
TCIAA0169-100GEA 109 EUR
TCIAA0169-100G TCIAA0169-25G TCIAA0169-500G
Dichlorure d'adipoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dichlorure d'adipoyle
Formule: C₆H₈Cl₂O₂
Point d'ébullition: 115°C
Densité: 1,2563 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00000759
Numéro CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47fb97071e9a71049cab00f389f93e76d80dc162&vid=47fb97071e9a71049cab00f389f93e76d80dc162&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %