1,6-Bis(diméthylamino)hexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
T0537-25ML
T0537-500ML
TCIAT0537-25MLEA
17.6
EUR
TCIAT0537-25ML
TCIAT0537-500ML
1,6-Bis(diméthylamino)hexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,6-Bis(diméthylamino)hexane
Formule:
C₁₀H₂₄N₂ Point d'ébullition: 210°C Point de fusion: –46 °C Densité: 0,8064 g/cm³ (15 °C) Point d'éclair: 75°C |
Numéro MDL:
MFCD00008339 Numéro CAS: 111-18-2 EINECS: 203-842-9 ONU: 2922 ADR: 8,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |