2,6-Dichloro-4-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D2872-1G
D2872-5G
TCIAD2872-1GEA
48.4
EUR
TCIAD2872-1G
TCIAD2872-5G
2,6-Dichloro-4-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloro-4-nitroanisole
Formule:
C₇H₅Cl₂NO₃ Point de fusion: 102 °C |
Numéro MDL:
MFCD00061129 Numéro CAS: 17742-69-7 EINECS: 403-350-6 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 103.0 deg-C |