Imprimer
1,3-Phénylenediamine dichlorhydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzene-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,3-Phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-Phenylenediammonium dichloride
P0172-500G P0172-25G
TCIAP0172-500GEA 357 EUR
TCIAP0172-500G TCIAP0172-25G
1,3-Phénylenediamine dichlorhydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Phénylenediamine dichlorhydraté
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂
Point de fusion: 277…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012975
Numéro CAS: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b28376ee692e94f8e1374947b8f95ecbcfc724&vid=c5b28376ee692e94f8e1374947b8f95ecbcfc724&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency