Imprimer
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminomesitylene, 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-diamine
T1275-25G T1275-100G
TCIAT1275-25GEA 89.1 EUR
TCIAT1275-25G TCIAT1275-100G
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00010149
Numéro CAS: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf84f78f9f41d7cb3b511d384c024b65edd9fae&vid=7cf84f78f9f41d7cb3b511d384c024b65edd9fae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C