Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
B1869-25G B1869-5G
TCIAB1869-25GEA 218 EUR
TCIAB1869-25G TCIAB1869-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénol ≥96.0% (par GC)
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénol
Formule: C₈H₄F₆O
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000386
Numéro CAS: 349-58-6
EINECS: 206-488-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&vid=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %