Imprimer
Di(acétate) de m-phénylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
R0046-25G R0046-500G
TCIAR0046-25GEA 19.8 EUR
TCIAR0046-25G TCIAR0046-500G
Di(acétate) de m-phénylène ≥98.0% (par GC)
Di(acétate) de m-phénylène
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 278°C
Point de fusion: 142…143 °C
Densité: 1,185 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008701
Numéro CAS: 108-58-7
EINECS: 203-596-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cf542d85952b58e6177eaa904b8d161b446276c&vid=5cf542d85952b58e6177eaa904b8d161b446276c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %