Imprimer
1,3-Bis(diméthylamino)propane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
T0548-25ML T0548-500ML T0548-100ML
TCIAT0548-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT0548-25ML TCIAT0548-500ML TCIAT0548-100ML
1,3-Bis(diméthylamino)propane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Bis(diméthylamino)propane
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130.23 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008337
Numéro CAS: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
ONU: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea10b11efe00e77c0b6a9dcd0845f5d0e557a622&vid=ea10b11efe00e77c0b6a9dcd0845f5d0e557a622&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %