1,3-Bis(diméthylamino)butane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminobutane, N,N,N',N',1-Pentamethyltrimethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-butanediamine
T0524-25ML
T0524-500ML
TCIAT0524-25MLEA
55
EUR
TCIAT0524-25ML
TCIAT0524-500ML
1,3-Bis(diméthylamino)butane ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(diméthylamino)butane
Formule:
C₈H₂₀N₂ MW: 144.26 g/mol Point d'ébullition: 169°C Point d'éclair: 41°C |
Numéro MDL:
MFCD00025678 Numéro CAS: 97-84-7 EINECS: 202-610-4 ONU: 2733 ADR: 3 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |