Imprimer
EDTA sel dipotassique dihydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D3901-25G D3901-500G
TCIAD3901-25GEA 17.6 EUR
TCIAD3901-25G TCIAD3901-500G
EDTA sel dipotassique dihydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
EDTA sel dipotassique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 272 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150036
Numéro CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75e9a340c7d608cf4a7dc127ff414548db8d4d96&vid=75e9a340c7d608cf4a7dc127ff414548db8d4d96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %