Imprimer
1,2,3,4-Tétraphénylcyclopentadiene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene
T1333-1G T1333-5G
TCIAT1333-1GEA 108 EUR
TCIAT1333-1G TCIAT1333-5G
1,2,3,4-Tétraphénylcyclopentadiene ≥98.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétraphénylcyclopentadiene
Formule: C₂₉H₂₂
Point de fusion: 182…184 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001355
Numéro CAS: 15570-45-3
EINECS: 239-619-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20a165f358329c58e24b5a84632418e1278aaed1&vid=20a165f358329c58e24b5a84632418e1278aaed1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C