Imprimer
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
C2030-25G C2030-5G
TCIAC2030-25GEA 95.7 EUR
TCIAC2030-25G TCIAC2030-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…48 °C
Numéro MDL: MFCD00013252
Numéro CAS: 51336-94-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d0cdccdb3cf0cb1763d30fa57ca5d5bcb029b0&vid=05d0cdccdb3cf0cb1763d30fa57ca5d5bcb029b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C