Imprimer
5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
F0748-1G F0748-5G
TCIAF0748-1GEA 71.5 EUR
TCIAF0748-1G TCIAF0748-5G
5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure ≥97.0% (par GC)
5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
Numéro MDL: MFCD01631528
Numéro CAS: 261951-71-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=debcd5b5bdc86613d67c198ddfcde6e77ac47975&vid=debcd5b5bdc86613d67c198ddfcde6e77ac47975&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %