Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B1867-25G B1867-5G
TCIAB1867-25GEA 263 EUR
TCIAB1867-25G TCIAB1867-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥96.0% (par GC)
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00009905
Numéro CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
ONU: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ad100a64d1a2269c7aec7927e8d2a3963cc4f5c&vid=8ad100a64d1a2269c7aec7927e8d2a3963cc4f5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %