Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
F0732-1G F0732-5G
TCIAF0732-1GEA 85.8 EUR
TCIAF0732-1G TCIAF0732-5G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Point d'ébullition: 197
Numéro MDL: MFCD00082477
Numéro CAS: 239087-08-2
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b70f8a1e7f46387f5d98368d6e3a7ecbf83ead10&vid=b70f8a1e7f46387f5d98368d6e3a7ecbf83ead10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C