Imprimer
α-Bromo-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1556-10G C1556-25G
TCIAC1556-10GEA 59.4 EUR
TCIAC1556-10G TCIAC1556-25G
α-Bromo-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 111°C
Point de fusion: 72…74 °C
Numéro MDL: MFCD00001794
Numéro CAS: 22115-41-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e87c9cd8bb953159b061b115204431da0df0c1&vid=a0e87c9cd8bb953159b061b115204431da0df0c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity