Imprimer
N-(4-Bromobutyl)phtalimide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1394-25G B1394-5G
TCIAB1394-25GEA 139 EUR
TCIAB1394-25G TCIAB1394-5G
N-(4-Bromobutyl)phtalimide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
Point de fusion: 77…80 °C
Numéro MDL: MFCD00005905
Numéro CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49116b06eac74063a015fa89f77bd3701ba806ed&vid=49116b06eac74063a015fa89f77bd3701ba806ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C