Imprimer
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B0597-25G B0597-100G
TCIAB0597-25GEA 36.3 EUR
TCIAB0597-25G TCIAB0597-100G
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Point d'ébullition: 318°C
Point de fusion: 79…82 °C
Numéro MDL: MFCD00005902
Numéro CAS: 574-98-1
EINECS: 209-379-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7142673f15e74bc6496cd514f10cc01b5033565d&vid=7142673f15e74bc6496cd514f10cc01b5033565d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency