Imprimer
Bromure de benzyltriméthylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
B2980-25G B2980-250G
TCIAB2980-25GEA 30.8 EUR
TCIAB2980-25G TCIAB2980-250G
Bromure de benzyltriméthylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de benzyltriméthylammonium
Formule: C₁₀H₁₆BrN
MW: 230.15 g/mol
Point de fusion: 235
Numéro MDL: MFCD00011780
Numéro CAS: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7a9af96c67582cac230fdc0b695be52c5587b0f&vid=e7a9af96c67582cac230fdc0b695be52c5587b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %