Imprimer
Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyltriphenylphosphonium iodide
M0253-25G M0253-500G M0253-100G
TCIAM0253-25GEA 37.4 EUR
TCIAM0253-25G TCIAM0253-500G TCIAM0253-100G
Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₁₉H₁₈IP
MW: 404.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066175
Numéro CAS: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=914fbd0e26a606e5fc9ff3d4f98c837b2b37577e&vid=914fbd0e26a606e5fc9ff3d4f98c837b2b37577e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency