Imprimer
1,3-Diéthyl-2-thiourée ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Diethylthiourea
D0530-25G D0530-500G
TCIAD0530-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0530-25G TCIAD0530-500G
1,3-Diéthyl-2-thiourée ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diéthyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…78 °C
Densité: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 186 °C
Numéro MDL: MFCD00004925
Numéro CAS: 105-55-5
EINECS: 203-308-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f351375c7731d3a6f56e3fb5571a975e8048e02b&vid=f351375c7731d3a6f56e3fb5571a975e8048e02b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C