Imprimer
Orthoformiate de triéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0066-25ML O0066-500ML
TCIAO0066-25MLEA 17.6 EUR
TCIAO0066-25ML TCIAO0066-500ML
Orthoformiate de triéthyle ≥98.0% (par GC)
Orthoformiate de triéthyle
Formule: C₇H₁₆O₃
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009230
Numéro CAS: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
ONU: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&vid=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Water max. 0.1 %