Imprimer
(Bromométhyl)triméthylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Trimethylsilyl)methyl bromide
B1892-25G B1892-5G
TCIAB1892-25GEA 271 EUR
TCIAB1892-25G TCIAB1892-5G
(Bromométhyl)triméthylsilane ≥97.0% (par GC)
(Bromométhyl)triméthylsilane
Formule: BrH₂CSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: 117°C
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00000167
Numéro CAS: 18243-41-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6c2e8c715380a27b1a8d6de28c31a48053e7b90&vid=d6c2e8c715380a27b1a8d6de28c31a48053e7b90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %