Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H0992-25G
H0992-5G
TCIAH0992-25GEA
236
EUR
TCIAH0992-25G
TCIAH0992-5G
Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique
Formule:
(C₆H₄(OH))OCH₂COOH MW: 168.15 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00014362 Numéro CAS: 1878-84-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 154.0 to 157.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |