Imprimer
Acide (4-chlorophénoxy)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-CPA
C0250-25G C0250-500G
TCIAC0250-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0250-25G TCIAC0250-500G
Acide (4-chlorophénoxy)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (4-chlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186.59 g/mol
Point d'ébullition: 308
Point de fusion: 160
Numéro MDL: MFCD00004305
Numéro CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c0f52ffcf3a490e71a05e385028422be1b64d89&vid=0c0f52ffcf3a490e71a05e385028422be1b64d89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency