Imprimer
Tétraphényléthylèneglycol-1,2 ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol, Tetraphenylethylene glycol, Tetraphenyl-1,2-ethanediol
B1037-25G B1037-5G
TCIAB1037-25GEA 75.9 EUR
TCIAB1037-25G TCIAB1037-5G
Tétraphényléthylèneglycol-1,2 ≥95.0% (par HPLC)
Tétraphényléthylèneglycol-1,2
Formule: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…175 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004448
Numéro CAS: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01100
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b814d242efefd0c3622b6635af89d30e0ba4903f&vid=b814d242efefd0c3622b6635af89d30e0ba4903f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 178.0 to 184.0 deg-C
Solubility in Chloroform within almost transparency