trans-4-Hydroxy-L(-)-proline ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
H0296-25G
H0296-5G
H0296-100G
TCIAH0296-25GEA
41.8
EUR
TCIAH0296-25G
TCIAH0296-5G
TCIAH0296-100G
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Formule:
C₅H₉NO₃ Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa) Point de fusion: 206 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064320 Numéro CAS: 51-35-4 EINECS: 200-091-9 Merck Index: 14,04840 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -74.0 to -77.0 deg (C=4, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |