Imprimer
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
H1358-1G H1358-5G
TCIAH1358-1GEA 25.3 EUR
TCIAH1358-1G TCIAH1358-5G
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD00005252
Numéro CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6a3edc850b5ae5d2164be0df35c453fdf7e745a&vid=e6a3edc850b5ae5d2164be0df35c453fdf7e745a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +56.0 to +60.0 deg (C=2, H2O)