Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, H-Lys-OH·HCl, L-Lysine monohydrocholoride, L-Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-Lys-OH.HCl
L0071-25G L0071-500G
TCIAL0071-25GEA 17.6 EUR
TCIAL0071-25G TCIAL0071-500G
L(+)-Lysine monochlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Merck Index: 14,05636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f4385362f12dc8d5d151b69a4bc4a9cdadaaa53&vid=6f4385362f12dc8d5d151b69a4bc4a9cdadaaa53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +21.5 deg (C=8, HCl (1+1))
Solubility in Water almost transparency
Related compounds (TLC) to pass test