Imprimer
DL-Homosérine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-HoSer-OH, H-DL-Hser-OH, H-DL-HomoSer-OH, (±)-Homoserine
A0319-1G A0319-5G
TCIAA0319-1GEA 82.5 EUR
TCIAA0319-1G TCIAA0319-5G
DL-Homosérine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Homosérine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Point d'ébullition: 276
Point de fusion: 151
Numéro MDL: MFCD00002618
Numéro CAS: 1927-25-9
EINECS: 217-661-8
Merck Index: 14,04739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=486def104a5705b1a2dcbe6a2ec51be1d4bf77c5&vid=486def104a5705b1a2dcbe6a2ec51be1d4bf77c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %