Imprimer
Hématoxyline hydraté ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+)-Hematoxylin hydrate, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol hydrate, Natural Black 1 hydtate, Hydroxybrasilin hydrate, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol hydrate
H0006-25G H0006-5G
TCIAH0006-25GEA 141 EUR
TCIAH0006-25G TCIAH0006-5G
Hématoxyline hydraté ≥97.0% (par GC)
Hématoxyline hydraté
Formule: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
MW: 302.29 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 14,04637
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a123e4739ba96a5ae0c41535943329e77cf2c705&vid=dbb37bf768fc06f4262b2372eade62039c8487a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Lambda max. 290.0 to 294.0 nm (MeOH)
Absorbance min. 0.600 (0.05 g/L, Methanol, 290.0 to 294.0 nm) (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 16.0 %