Imprimer
L(+)-Sodium glutamate monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid sodium salt monohydrate, Sodium L-Glutamate Monohydrate, L(+)-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-2-Aminopentanedioic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-Sodium glutamate monohydrate, L(+)-α-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-α-Glutamic acid sodium salt monohydrate
G0188-25G G0188-500G
TCIAG0188-25GEA 17.6 EUR
TCIAG0188-25G TCIAG0188-500G
L(+)-Sodium glutamate monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
Formule: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013074
Numéro CAS: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 14,06254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe1099b80ca97eaa7bf11de736ad0eb77017ddb&vid=afe1099b80ca97eaa7bf11de736ad0eb77017ddb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=10, 2mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency