Imprimer
DL-Proline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-Proline, H-DL-Pro-OH
P0480-1G P0480-25G P0480-5G
TCIAP0480-1GEA 17.6 EUR
TCIAP0480-1G TCIAP0480-25G TCIAP0480-5G
DL-Proline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Point d'ébullition: 245
Numéro MDL: MFCD00005250
Numéro CAS: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 14,07780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8325448b726b813f96a1e8e734dab4cd303b1298&vid=8325448b726b813f96a1e8e734dab4cd303b1298&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency