Imprimer
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M0038-25G M0038-500G
TCIAM0038-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0038-25G TCIAM0038-500G
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 322
Numéro MDL: MFCD00064250
Numéro CAS: 90-64-2
EINECS: 202-007-6
Merck Index: 14,05717
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a769cd98b4b045a2698b89e3126780d7bb4d994&vid=4a769cd98b4b045a2698b89e3126780d7bb4d994&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency