DL-Sérine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
S0034-25G
S0034-500G
TCIAS0034-25GEA
17.6
EUR
TCIAS0034-25G
TCIAS0034-500G
DL-Sérine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Sérine
Formule:
C₃H₇NO₃ MW: 105.09 g/mol Point d'ébullition: 395 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064223 Numéro CAS: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Merck Index: 14,08460 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |