Saponine
Fournisseur: TCI
S0019-25G
S0019-250G
TCIAS0019-25GEA
61.6
EUR
TCIAS0019-25G
TCIAS0019-250G
Saponine
Saponine
Densité:
1,015 to 1.02 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081981 Numéro CAS: 8047-15-2 EINECS: 232-462-6 |
Résultats des tests de spécification
Drying loss | max. 10.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | max. 20.0 % |
Sapogenine | min. 9.0 % |