Atrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
A1650-5G
A1650-25G
TCIAA1650-5GEA
99
EUR
TCIAA1650-5G
TCIAA1650-25G
Atrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Atrazine
Formule:
C₈H₁₄ClN₅ Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa) Point de fusion: 171…174 °C Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041810 Numéro CAS: 1912-24-9 EINECS: 217-617-8 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,00871 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |