Imprimer
1,3-Propanesultone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
P0324-25G P0324-500G P0324-100G
TCIAP0324-25GEA 38.5 EUR
TCIAP0324-25G TCIAP0324-500G TCIAP0324-100G
1,3-Propanesultone ≥99.0% (par GC)
1,3-Propanesultone
Formule: C₃H₆O₃S
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: 31 °C
Densité: 1,3996 g/cm³ (35 °C)
Numéro MDL: MFCD00005355
Numéro CAS: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&vid=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C