Imprimer
2,6-Diméthyl-4-pyrone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
D0794-25G D0794-5G
TCIAD0794-25GEA 182 EUR
TCIAD0794-25G TCIAD0794-5G
2,6-Diméthyl-4-pyrone ≥99.0% (par GC)
2,6-Diméthyl-4-pyrone
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…131 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006579
Numéro CAS: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dd480c23fbf69375145a65a6472814b6dcfff51&vid=7dd480c23fbf69375145a65a6472814b6dcfff51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency