Imprimer
Hexafluoroantimonate d'argent ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Silver hexafluoroantimonate(V)
S0463-25G S0463-5G
TCIAS0463-25GEA 405 EUR
TCIAS0463-25G TCIAS0463-5G
Hexafluoroantimonate d'argent ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluoroantimonate d'argent
Formule: AgF₆Sb
MW: 343.62
Numéro MDL: MFCD00003401
Numéro CAS: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
ONU: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e29924ca434ec7e490ed0b8ddabcac1beb6a9e12&vid=e29924ca434ec7e490ed0b8ddabcac1beb6a9e12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 97.0 %