Imprimer
Tétrafluoroborate d'argent (I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Argentous tetrafluoroborate
S0446-25G S0446-5G
TCIAS0446-25GEA 277 EUR
TCIAS0446-25G TCIAS0446-5G
Tétrafluoroborate d'argent (I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrafluoroborate d'argent (I)
Formule: AgBF₄
MW: 194.67 g/mol
Point de fusion: 200
Numéro MDL: MFCD00003408
Numéro CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
ONU: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fe4a65f62d550db9aa823db1a776fbdd8be5a55&vid=8fe4a65f62d550db9aa823db1a776fbdd8be5a55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 98.0 %