Imprimer
2'-Acétonaphtone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
A0053-25G A0053-500G A0053-100G
TCIAA0053-25GEA 22 EUR
TCIAA0053-25G TCIAA0053-500G TCIAA0053-100G
2'-Acétonaphtone ≥98.0% (par GC)
2'-Acétonaphtone
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170.21 g/mol
Point d'ébullition: 301°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004108
Numéro CAS: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46c74c291cf0ed116133b04459c41366880ece6c&vid=46c74c291cf0ed116133b04459c41366880ece6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency