Imprimer
Diméthyl(1-naphtyl)amine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
D0755-25G D0755-500G
TCIAD0755-25GEA 96.8 EUR
TCIAD0755-25G TCIAD0755-500G
Diméthyl(1-naphtyl)amine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Diméthyl(1-naphtyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N
Point d'ébullition: 274°C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003919
Numéro CAS: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b791419ef9f06465233256e7dbf718bd99609f68&vid=b791419ef9f06465233256e7dbf718bd99609f68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %