Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
H0281-25G
H0281-500G
TCIAH0281-25GEA
17.6
EUR
TCIAH0281-25G
TCIAH0281-500G
Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque
Formule:
C₁₁H₈O₃ Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa) Point de fusion: 217…220 °C Point d'éclair: 220 °C |
Numéro MDL:
MFCD00004103 Numéro CAS: 92-70-6 EINECS: 202-180-8 Merck Index: 14,04835 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 220.0 to 225.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |