Imprimer
Acide 2-hydroxy-1-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0280-25G H0280-250G
TCIAH0280-25GEA 22 EUR
TCIAH0280-25G TCIAH0280-250G
Acide 2-hydroxy-1-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-hydroxy-1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00004009
Numéro CAS: 2283-08-1
EINECS: 218-919-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269d06ad0ea6610243b25a86e5bfffdb00507a22&vid=269d06ad0ea6610243b25a86e5bfffdb00507a22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %