Imprimer
4-Chloro-1-naphtol ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloronaphthalen-1-ol, 1-Chloro-4-hydroxynaphthalene, 4-CN, Chloronaphthol
C2291-1G C2291-5G
TCIAC2291-1GEA 23.1 EUR
TCIAC2291-1G TCIAC2291-5G
4-Chloro-1-naphtol ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
4-Chloro-1-naphtol
Formule: ClC₁₀H₆OH
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003974
Numéro CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64cef96f043f6bcf6d00ed37fc8cce44eb92e9f0&vid=151a6dff8e0a0fa58a3dabbbdb1c2d3fbaffeede&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency