Imprimer
Tétradécyltrimethylammonium bromure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
T0906-25G T0906-500G T0906-100G
TCIAT0906-25GEA 18.7 EUR
TCIAT0906-25G TCIAT0906-500G TCIAT0906-100G
Tétradécyltrimethylammonium bromure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82414a82dd5e03d6cf235b2461fe0afe59dd93d9&vid=82414a82dd5e03d6cf235b2461fe0afe59dd93d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency