Imprimer
Tétrahydroborate de tétraéthylammonium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0837-25G T0837-5G
TCIAT0837-25GEA 200 EUR
TCIAT0837-25G TCIAT0837-5G
Tétrahydroborate de tétraéthylammonium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrahydroborate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₄BN
Numéro MDL: MFCD00031600
Numéro CAS: 17083-85-1
EINECS: 241-140-4
ONU: 3131
ADR: 4.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=674019dff4dddd420623dbb68c836cb849fe930b&vid=674019dff4dddd420623dbb68c836cb849fe930b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 90.0 %