Imprimer
Cyclopropylméthylcétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyclopropylethanone
C0985-25ML C0985-500ML C0985-100ML
TCIAC0985-25MLEA 31.9 EUR
TCIAC0985-25ML TCIAC0985-500ML TCIAC0985-100ML
Cyclopropylméthylcétone ≥98.0% (par GC)
Cyclopropylméthylcétone
Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0,899 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001297
Numéro CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&vid=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %