Imprimer
1,3-Diphényl-1,3-propanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropane-1,3-dione
D0910-25G D0910-500G D0910-100G
TCIAD0910-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0910-25G TCIAD0910-500G TCIAD0910-100G
1,3-Diphényl-1,3-propanedione ≥98.0% (par GC)
1,3-Diphényl-1,3-propanedione
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
MW: 224.26 g/mol
Point d'ébullition: 357
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003085
Numéro CAS: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Merck Index: 14,03009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8510dda93a01e8cbb7ebb3a8188c2554887bf54d&vid=8510dda93a01e8cbb7ebb3a8188c2554887bf54d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency